Print…
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183083-100G 183083-500G
SIAL183083-100GEA 58 EUR
SIAL183083-100G SIAL183083-500G
Dibutyltin oxide, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin oxide
Fórmula: C₈H₁₈OSn
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001992
Número CAS: 818-08-6
EINECS: 212-449-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III