Dimethyltin dichloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17661.06
A17661.14
A17661.06EA
77.8
EUR
A17661.06
A17661.14
Dimethyltin dichloride ≥98%
Dimethyltin dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 188-190°
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Fórmula:
C₂H₆Cl₂Sn Ponto de ebulição: 188…190 °C Ponto de Fusão: 104…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000517 Número CAS: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |