Dimethyltin dichloride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dichlorodimethylstannane
71142.04
71142.18
71142.04EA
40.5
EUR
71142.04
71142.18
Dimethyltin dichloride
Dimethyltin dichloride
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 103-105°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 3660508
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Fórmula:
C₂H₆Cl₂Sn Ponto de ebulição: 185…190 °C Ponto de Fusão: 103…105 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000517 Número CAS: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 UN: 3146 ADR: 6.1,II |