Print…
Dimethyltin dichloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dichlorodimethylstannane
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 57.1 EUR
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Dimethyltin dichloride 95%
Dimethyltin dichloride
Fórmula: C₂H₆Cl₂Sn
Ponto de ebulição: 188…190 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 103…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000517
Número CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %