Print…
Dimetildiclorossilano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
80430-25KG-F 80430-500G-F 80430-5KG-F
SIAL80430-25KG-FEA 1880 EUR
SIAL80430-25KG-F SIAL80430-500G-F SIAL80430-5KG-F
Dimetildiclorossilano, Sigma-Aldrich®
Dimetildiclorossilano
Fórmula: C₂H₆Cl₂Si
Ponto de ebulição: 70 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –16 °C
Número MDL : MFCD00000491
Número CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119437250-51