Dimetildiclorossilano 99%, hastes
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-78-5
Molecular Formula: C2H6Cl2Si
Formula Weight: 129.06
Flash Point: -5°(23°F)
Refractive Index: 1.4045
Melting Point: ca -76°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 605287
UN No.: 1162
MDL No.: MFCD00000491
Fórmula:
C₂H₆Cl₂Si Ponto de ebulição: 70…71 °C Ponto de Fusão: ∼–76 °C Densidade: 1,068 Ponto de Inflamação: –5 °C (23 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000491 Número CAS: 75-78-5 EINECS: 200-901-0 UN: 1162 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119437250-51 |