Print…
Clorodimetilsilano 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 20.5 EUR
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Clorodimetilsilano 97%
Clorodimetilsilano
Fórmula: C₂H₇ClSi
Ponto de ebulição: 34,6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –111 °C
Densidade: 0,85 g/cm³
Ponto de Inflamação: –28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000495
Número CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
ALCANCE: 01-2119486782-25
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %