Print…
Dicloreto de dibutilestanho, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DBTC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
205494-250G 205494-50G
SIAL205494-250GEA 145 EUR
SIAL205494-250G SIAL205494-50G
Dicloreto de dibutilestanho, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de dibutilestanho
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Peso Molecular: 303.85 g/mol
Ponto de ebulição: 275
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000518
Número CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1 II