Print…
Dicloreto de dibutilestanho para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DBTC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
8.04184.0250EA 120 EUR
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
Dicloreto de dibutilestanho para síntese, Sigma-Aldrich®
Dicloreto de dibutilestanho
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Peso Molecular: 303.85 g/mol
Ponto de ebulição: 275
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Densidade: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000518
Número CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 3146
ADR: 6.1 II
Encomendar
Solubility 0.32 g/l (20 °C)
Melting Point 37 - 41 °C
Molar Mass 303.85 g/mol
Boiling Point 148 °C (16 hPa)
Vapor Pressure 0.0016 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C)