Print…
Dicloreto de dibutilestanho 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
194872500 194870250
ACRO194872500EA 82.4 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dicloreto de dibutilestanho 97%
Dicloreto de dibutilestanho
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Ponto de ebulição: 135 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Densidade: 1,4 g/cm³
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000518
Número CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %