Print…
Di-tert-butyltin dichloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-t-butyltin dichloride, Dichlorodi-tert-butylstannane
39619.02 39619.04
39619.02EA 48.5 EUR
39619.02 39619.04
Di-tert-butyltin dichloride ≥98%
Di-tert-butyltin dichloride
Purity: 98% CAS No.: 19429-30-2 Molecular Formula: C8H18Cl2Sn Formula Weight: 303.83 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Acrid Melting Point: 42-43° Boiling Point: 66°/3mm UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00009854
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂Sn
Ponto de ebulição: 66 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009854
Número CAS: 19429-30-2
EINECS: 243-051-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II