Print…
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
175617-100G 175617-25G 175617-500G
SIAL175617-100GEA 187 EUR
SIAL175617-100G SIAL175617-25G SIAL175617-500G
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004901
Número CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III