Print…
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
174650500 174652500
ACRO174650500EA 50.7 EUR
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 215 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004901
Número CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %