(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Triethoxysilyl)propanethiol, 3-Mercaptopropyltriethoxysilane
B21191.14
B21191.22
B21191.14EA
94.2
EUR
B21191.14
B21191.22
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Purity: 94%
CAS No.: 14814-09-6
Molecular Formula: C9H22O3SSi
Formula Weight: 238.42
Flash Point: 88°(190°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.98
Refractive Index: 1.4370
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 2039575
MDL No.: MFCD00053924
Fórmula:
HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Ponto de ebulição: 210 °C Densidade: 0,98 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00053924 Número CAS: 14814-09-6 EINECS: 238-883-1 |