Print…
Octyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
440213-100ML 440213-1L
SIAL440213-100MLEA 89 EUR
SIAL440213-100ML SIAL440213-1L
Octyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Octyltriethoxysilane
Fórmula: C₁₄H₃₂O₃Si
Ponto de ebulição: 265 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039883
Número CAS: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2