Octadecyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
Trimethoxy(octadecyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
376213-25ML
376213-5ML
SIAL376213-25MLEA
234
EUR
SIAL376213-25ML
SIAL376213-5ML
Octadecyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Octadecyltrimethoxysilane
Fórmula:
C₂₁H₄₆O₃Si Peso Molecular: 374.68 g/mol |
Número MDL :
MFCD00043060 Número CAS: 3069-42-9 EINECS: 221-339-2 |