Print…
Octadecyltrimethoxysilane 90% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Trimethoxy(octadecyl)silane
313600250 313601000
ACRO313600250EA 87.5 EUR
ACRO313600250 ACRO313601000
Octadecyltrimethoxysilane 90% tech.
Octadecyltrimethoxysilane
Fórmula: C₂₁H₄₆O₃Si
Peso Molecular: 374.68 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C (.1 mmHg)
Ponto de Fusão: 13…17 °C
Densidade: 0.88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043060
Número CAS: 3069-42-9
EINECS: 221-339-2
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate. May partially crystallize)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % Total octadecyltrimethoxysilanes