Octadecyltriethoxysilane 98% (n-isomer ≥ 85%)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triethoxy(octadecyl)silane
L06366.09
L06366.18
L06366.09EA
47.8
EUR
L06366.09
L06366.18
Octadecyltriethoxysilane 98% (n-isomer ≥ 85%)
Octadecyltriethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 7399-00-0
Molecular Formula: CH3(CH2)17Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 416.77
Flash Point: 195°(383°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 165-169°/0.2mm
Beilstein Reference: 7025163
MDL No.: MFCD00039875
Fórmula:
C₂₄H₅₂O₃Si Peso Molecular: 416.76 g/mol Ponto de ebulição: 165…169 °C (0.2 mmHg) Densidade: 0.870 Ponto de Inflamação: 195 °C (383 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039875 Número CAS: 7399-00-0 EINECS: 230-995-9 |