Print…
Methyltriethoxysilane 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(methyl)silane
174622500 174620010
ACRO174622500EA 59.7 EUR
ACRO174622500 ACRO174620010
Methyltriethoxysilane 98+%
Methyltriethoxysilane
Fórmula: C₇H₁₈O₃Si
Ponto de ebulição: 141…143 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009066
Número CAS: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Hydrolyzable chloride ≤0.01 %