Hexyltriethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triethoxy(hexyl)silane
L16521.14
L16521.22
L16521.14EA
49.6
EUR
L16521.14
L16521.22
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Hexyltriethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 18166-37-5
Molecular Formula: C12H28O3Si
Formula Weight: 248.44
Flash Point: 95°(203°F)
Boiling Point: 115°/18mm
MDL No.: MFCD00087744
Fórmula:
C₁₂H₂₈O₃Si Ponto de ebulição: 115 °C (18 mmHg) Densidade: 0,860 Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00087744 Número CAS: 18166-37-5 |