Ethyltriethoxysilane 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triethoxy(ethyl)silane
L16495.AC
L16495.AE
L16495.ACEA
52.4
EUR
L16495.AC
L16495.AE
Ethyltriethoxysilane 96%
Ethyltriethoxysilane
Purity: 96%
CAS No.: 78-07-9
Molecular Formula: (CH3CH2O)2SiCH2CH3
Formula Weight: 192.33
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.3920
Melting Point: -78°
Boiling Point: 158-159°
Beilstein Reference: 1362028
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00026754
Fórmula:
C₈H₂₀O₃Si Ponto de ebulição: 158…159 °C Ponto de Fusão: –78 °C Densidade: 0,896 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00026754 Número CAS: 78-07-9 EINECS: 201-080-1 ADR: 3,III |