Print…
Decyltriethoxysilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(decyl)silane
L16965.14 L16965.22
L16965.14EA 105 EUR
L16965.14 L16965.22
Decyltriethoxysilane ≥98%
Decyltriethoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 2943-73-9 Molecular Formula: C16H36O3Si Formula Weight: 304.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4220 Boiling Point: 150°/8mm Beilstein Reference: 2413155 MDL No.: MFCD00069132
Fórmula: C₁₆H₃₆O₃Si
Ponto de ebulição: 150 °C (8 mmHg)
Densidade: 0,879
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069132
Número CAS: 2943-73-9
EINECS: 220-940-7