Print…
Isobutyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
444065-100ML 444065-25ML
SIAL444065-100MLEA 81.6 EUR
SIAL444065-100ML SIAL444065-25ML
Isobutyltrimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Isobutyltrimethoxysilane
Fórmula: (H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,933 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00051589
Número CAS: 18395-30-7
EINECS: 242-272-5