Isobutyltrimethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21048.14
B21048.22
B21048.36
B21048.14EA
26.8
EUR
B21048.14
B21048.22
B21048.36
Isobutyltrimethoxysilane ≥97%
Isobutyltrimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 18395-30-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 178.31
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.3960
Boiling Point: 154-157°
Beilstein Reference: 2233976
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00051589
Fórmula:
(H₃C)₂HCSi(OCH₃)₃ Ponto de ebulição: 154…157 °C Densidade: 0,930 Ponto de Inflamação: 43 °C (109 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051589 Número CAS: 18395-30-7 EINECS: 242-272-5 ADR: 3,III |