(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16541.14
L16541.22
L16541.14EA
124
EUR
L16541.14
L16541.22
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane 95%
(3-(Methylamino)propyl)trimethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Fórmula:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Ponto de ebulição: 106 °C (30 mmHg) Densidade: 0,978 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00048021 Número CAS: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |