Print…
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
104884-100ML 104884-500ML
SIAL104884-100MLEA 164 EUR
SIAL104884-100ML SIAL104884-500ML
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina, Sigma-Aldrich®
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina
Fórmula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 261…263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 0 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008173
Número CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6