Print…
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 48.5 EUR
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina 97%
N-(3-(Trimetoxisilil)propil)etilenediamina
Fórmula: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 261…263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 0 °C
Densidade: 1,03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008173
Número CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %