Print…
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
281778-100ML 281778-500ML 281778-5ML
SIAL281778-100MLEA 121 EUR
SIAL281778-100ML SIAL281778-500ML SIAL281778-5ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,0265 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008206
Número CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5