(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
A11284.0E
A11284.22
A11284.36
A11284.0EEA
892
EUR
A11284.0E
A11284.22
A11284.36
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 97%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 13822-56-5
Molecular Formula: C6H17NO3Si
Formula Weight: 179.29
Flash Point: 90°(194°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.02
Refractive Index: 1.4240
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 2038118
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008206
Fórmula:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Peso Molecular: 179.29 g/mol Ponto de ebulição: 194 °C Densidade: 1.02 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008206 Número CAS: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 ADR: 8 III |