Print…
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 55.5 EUR
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 194 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,01 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008206
Número CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN: 3267
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %