Print…
3-Aminopropiltrietóxissilano zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
8.21619.0100EA 50.4 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0050
3-Aminopropiltrietóxissilano zS, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropiltrietóxissilano
Fórmula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso Molecular: 221.37 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008207
Número CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2