3-Aminopropiltrietóxissilano 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
A10668.36EA
183
EUR
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
3-Aminopropiltrietóxissilano 98%
3-Aminopropiltrietóxissilano
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Fórmula:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Peso Molecular: 221.37 g/mol Ponto de ebulição: 217 °C Ponto de Fusão: < –70 °C Densidade: 0.948 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008207 Número CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 ADR: 8 II |