Print…
3-Aminopropiltrietóxissilano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 31.4 EUR
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
3-Aminopropiltrietóxissilano 99%
3-Aminopropiltrietóxissilano
Fórmula: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Peso Molecular: 221.37 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0.942 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008207
Número CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable