Print…
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
58035-100ML-F 58035-25ML-F
SIAL58035-100ML-FEA 637 EUR
SIAL58035-100ML-F SIAL58035-25ML-F
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Fórmula: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Número MDL : MFCD00054838
Número CAS: 14867-28-8