Print…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
440183-100ML 440183-1L
SIAL440183-100MLEA 90.1 EUR
SIAL440183-100ML SIAL440183-1L
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 195 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000997
Número CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9