(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Embalado sob argônio em frascos ChemSeal™ re-seláveis
42413.AD
42413.AK
42413.K2
42413.ADEA
33.5
EUR
42413.AD
42413.AK
42413.K2
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Packaged under Argon in resealable ChemSeal® bottles
Purity: 97+%
CAS No.: 2530-87-2
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.72
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.077
Refractive Index: 1.4200
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Recognizable
Melting Point: -50°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 969627
MDL No.: MFCD00000997
Fórmula:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Ponto de ebulição: 195…197 °C Ponto de Fusão: –50 °C Densidade: 1,077 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000997 Número CAS: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |