Print…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
569615-100ML 569615-1L
SIAL569615-100MLEA 67.4 EUR
SIAL569615-100ML SIAL569615-1L
(3-Chloropropyl)triethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Número MDL : MFCD00018985
Número CAS: 5089-70-3
EINECS: 225-805-6