Trichloro(methyl)germane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trichloro(methyl)germane, Methylgermanium trichloride
41449.02
41449.04
41449.09
41449.02EA
72.8
EUR
41449.02
41449.04
41449.09
Trichloro(methyl)germane ≥97%
Trichloro(methyl)germane
Purity: 97%
CAS No.: 993-10-2
Molecular Formula: CH3Cl3Ge
Formula Weight: 193.99
Flash Point: 10°(50°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.706
Refractive Index: 1.4685
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Boiling Point: 111°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013585
Fórmula:
CH₃Cl₃Ge Peso Molecular: 194 g/mol Ponto de ebulição: 111 °C Densidade: 1.706 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013585 Número CAS: 993-10-2 EINECS: 213-604-6 UN: 2924 ADR: 3 II |