Butyltin trichloride ≥96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
71125.14
71125.22
71125.14EA
41.3
EUR
71125.14
71125.22
Butyltin trichloride ≥96%
Butyltin trichloride
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Fórmula:
C₄H₉Cl₃Sn Ponto de ebulição: 98 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –63 °C Densidade: 1,693 Ponto de Inflamação: 81 °C (178 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000515 Número CAS: 1118-46-3 EINECS: 214-263-6 UN: 3265 ADR: 8,II |