Print…
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
8.41807.0100EA 83.5 EUR
8.41807.0100 8.41807.2500 8.41807.0500
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane para síntese, Sigma-Aldrich®
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane
Fórmula: C₉H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005144
Número CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Encomendar
Solubility (20 °C) immiscible,(decomposition)
Molar Mass 236.34 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.33 hPa (20 °C)
Flash Point 122 °C
Explosion Limit 0.43 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (100 g/l, H2O)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 3 mm2/s (25 °C)