Print…
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
A18431.14 A18431.36 A18431.22
A18431.14EA 40.4 EUR
A18431.14 A18431.36 A18431.22
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane ≥97%
(3-Glicidoxipropil)trimetoxisilane
Purity: 97% CAS No.: 2530-83-8 Molecular Formula: C9H20O5Si Formula Weight: 236.34 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Odourless Melting Point: -70° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 4308125 MDL No.: MFCD00005144
Fórmula: C₉H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 119…121 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 1,072
Ponto de Inflamação: 135 °C (275 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005144
Número CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2