Vinyltriethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Triethoxy(vinyl)silane
B21037.0B
B21037.18
B21037.30
B21037.0BEA
197
EUR
B21037.0B
B21037.18
B21037.30
Vinyltriethoxysilane ≥97%
Vinyltriethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 78-08-0
Molecular Formula: C8H18O3Si
Formula Weight: 190.31
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.903
Refractive Index: 1.3990
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 1767229
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009063
Fórmula:
C₈H₁₈O₃Si Ponto de ebulição: 160…161 °C Densidade: 0,903 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009063 Número CAS: 78-08-0 EINECS: 201-081-7 ADR: 3,III |