Print…
Vinyltriethoxysilane 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triethoxy(vinyl)silane
174610250 174615000
ACRO174610250EA 17.5 EUR
ACRO174610250 ACRO174615000
Vinyltriethoxysilane 97%
Vinyltriethoxysilane
Fórmula: C₈H₁₈O₃Si
Ponto de ebulição: 160 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009063
Número CAS: 78-08-0
EINECS: 201-081-7
UN: 1993
Encomendar
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Ash ≤1.2 % (as Na2O)
pH 5.0 to 7.0 (4 % in water)
Volatile matter ≤5 %