Print…
Sulfato de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
244635-100G 244635-500G
SIAL244635-100GEA 60.1 EUR
SIAL244635-100G SIAL244635-500G
Sulfato de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Sulfato de Estanho (II)
Fórmula: O₄SSn
Peso Molecular: 214.77 g/mol
Densidade: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011246
Número CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947