Print…
Sulfato de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 54 EUR
1.12416.0250 1.12416.1000
Sulfato de Estanho (II), Sigma-Aldrich®
Sulfato de Estanho (II)
Fórmula: O₄SSn
Peso Molecular: 214.77 g/mol
Densidade: 4.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011246
Número CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)