Print…
Sulfato de Estanho (II) ≥95.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11537.30 11537.A1
11537.30EA 86.4 EUR
11537.30 11537.A1
Sulfato de Estanho (II) ≥95.5%
Sulfato de Estanho (II)
Purity: 95.5% min CAS No.: 7488-55-3 Molecular Formula: SnSO4 Formula Weight: 214.77 Physical Form: Powder Density: 4.15 Melting Point: 378° dec. Solubility: Soluble in water and dilute H2SO4. Water solution hydrolyzes rapidly with precipitation of basic salt Merck Reference: 14,8790 MDL No.: MFCD00011246
Tin plating baths
Fórmula: O₄SSn
Densidade: 4,15
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011246
Número CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 14,8790