Print…
Sulfato de Estanho (II) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 37.9 EUR
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Sulfato de Estanho (II) 95%
Sulfato de Estanho (II)
Fórmula: O₄SSn
Peso Molecular: 214.77 g/mol
Ponto de Fusão: 360 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011246
Número CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %