Print…
Sulfato de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Lead sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
307734-100G 307734-500G
SIAL307734-100GEA 51.8 EUR
SIAL307734-100G SIAL307734-500G
Sulfato de Chumbo (II), Sigma-Aldrich®
Sulfato de Chumbo (II)
Fórmula: O₄PbS
Peso Molecular: 303.26 g/mol
Ponto de Fusão: 1000
Densidade: 6.0631 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00011166
Número CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05444