Print…
Sulfato de Chumbo (II), grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Lead sulphate
44784.22 44784.36
44784.22EA 51.7 EUR
44784.22 44784.36
Sulfato de Chumbo (II), grade reagente
Sulfato de Chumbo (II)
CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Powder/Lump Density: 6.2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Fórmula: O₄PbS
Peso Molecular: 303.26 g/mol
Ponto de Fusão: 1170 °C
Densidade: 6.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011166
Número CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5420