Sulfato de Chumbo (II) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead sulphate
10730.09
10730.18
10730.09EA
85.4
EUR
10730.09
10730.18
Sulfato de Chumbo (II) ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Sulfato de Chumbo (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-14-2
Molecular Formula: PbSO4
Formula Weight: 303.25
Physical Form: Crystalline
Density: 6.2
Melting Point: 1170°
Merck Reference: 14,5420
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011166
Fórmula:
O₄PbS Peso Molecular: 303.26 g/mol Ponto de Fusão: 1170 °C Densidade: 6.2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011166 Número CAS: 7446-14-2 EINECS: 231-198-9 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5420 |